Merck
GF26207861
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.1 mm, L 5 m
Synonim(y):
FV301300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 262-078-61
Długość
5 m
grubość
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3