GF14957994
Erbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Erbium, ER000205
About This Item
Próba
99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 149-579-94
rezystywność
86 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.005 mm
tw
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
gęstość
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Klucz InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3