Merck
GF11883078
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Synonim(y):
TA526010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 118-830-78
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com