Przejdź do
GF03436141
Praseodymium
foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonim(y):
PR000240
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141610
MDL number:
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 034-361-41
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
size
25 × 25 mm
thickness
0.50 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF06449036GF06128883
Praseodymium foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
GF03436141
Praseodymium
Praseodymium lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
GF06449036
Praseodymium
Praseodymium rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
GF06128883
Praseodymium
description
foil, thickness 0.50 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
description
lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
description
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
form
foil
form
lumps
form
rod
assay
99%
assay
99%
assay
99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 034-361-41
manufacturer/tradename
Goodfellow 064-490-36
manufacturer/tradename
Goodfellow 061-288-83
mp
931 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
resistivity
68 μΩ-cm, 20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Praseodymium
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)