Przejdź do zawartości
F6687
Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)Ala-OH
≥97%
Synonim(y):
(S)-N-Fmoc-α-(7-Octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-(7-octenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-dec-6-enoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@](CCCCCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m0/s1
InChI key
MADFVGMQNXRFAF-SANMLTNESA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)