Przejdź do
F4203
2-Fluoroanisole
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-284-4
Beilstein/REAXYS Number:
1859755
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
COc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI key
JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
127.4 °F - closed cup
flash_point_c
53 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)