Przejdź do
F2456
Fluorescein (free acid)
Dye content 95%, Powder
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.31
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
45350:1
EC Number:
219-031-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94324
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fluorescein (free acid), Dye content 95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
technique(s)
titration: suitable
color
orange to red-brown
mp
320 °C (lit.)
λmax
496 nm
ε (extinction coefficient)
≥12000 at 282-286 nm, ≥39000 at 236-240 nm, ≥70000 at 488-492 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
InChI key
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescein (free acid, CI 45350) is a xanthene dye. Fluorescein (free acid) molecule can be divided into two parts. One part contains xanthene moiety which acts as fluorophore and the other part of the molecule bears benzene moiety which is the fluorescence-controlling moiety.
Application
Fluorescein (free acid) has been used as a staining agent in retinal imaging.
Fluorescein (free acid) is widely used as a fluorescent stain and trace for many living cells and tissue applications. It is also suitable as a marker for the study of motility of bile canaliculi. Some of the clinical applications are evaluating the ocular surface and delineation of brain regions lacking a blood-brain barrier to permit accurate surgical resection of malignant glioma. Fluorescein angiography helps investigate changes in retinal blood supply. Fluorescein also plays a role as a physiological tracer to characterize the salmon′s intestinal permeability (Schep et al., 1998), and for the fluorophotometric measurement of aqueous humor flow. It is widely employed as a quantum yield standard.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000796127700446955
Fluorescein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000796
Fluorescein
Fluorescein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1277004
Fluorescein
description
Dye content 95 %
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
free acid
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
color
orange to red-brown
color
-
color
-
color
red
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
composition
Dye content, 95%
composition
-
composition
-
composition
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Brown University Providence RI
    • Review 1
    • Votes 4
    1 out of 5 stars.
    new product not working when the old one did
    This product didn't work. i was wondering if we could be a credit or reimbursed?
    We have used this in the last (lot# BCCD8787) and it worked but the new one we got (BCCH4248) didn't.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review. We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. Our Customer Service team has reached out to you in effort to resolve this issue. We apologize for any inconvenience this may have caused.