Przejdź do
E48200
4-Ethylresorcinol
98%
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-1-ethylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-777-1
MDL number:
Assay:
98%
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)10/h3-5,9-10H,2H2,1H3
InChI key
VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
206504I11704857858
description
98%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
95-98 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)