Przejdź do zawartości
E18905
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate
99%, solid
Synonim(y):
Ethyl trans-α-cyano-3-indoleacrylate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.26
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate, 99%
assay
99%
form
powder
color
yellow
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 2.5%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
InChI key
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
General description
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
Application
NLO material
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)