Przejdź do
E18603
Ethyl 4-cyanobenzoate
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
572,05 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-500-6
MDL number:
Assay:
99%
572,05 zł
Cena katalogowa673,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
52-54 °C (lit.)
functional group
ester, nitrile
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)