Przejdź do zawartości
D8402
1,2-Diacetylhydrazine
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHNHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-576-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
209 °C/15 mmHg (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazide
SMILES string
CC(=O)NNC(C)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(7)5-6-4(2)8/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8)
InChI key
ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)