Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł |
Informacje o tej pozycji
341,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
232-233 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
InChI key
ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 98%, stable crystalline form of butadiyne | description 98% |
| assay 98% | assay 98% (CP) | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 232-233 °C (lit.) | mp 232-233 °C (lit.) | mp 111-113 °C (lit.) | mp −121 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
| Gene Information human ... EPHX2(2053) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?