Przejdź do
D7151
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
≥97%
Synonim(y):
Olive-fly ketal
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-870-7
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
193 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC2(CCCCO2)OC1
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
InChI key
GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Dacus oleae
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)