Przejdź do
D55407
2,3-Dichloroaniline
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
192,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-157-9
Beilstein/REAXYS Number:
472027
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
192,00 zł
Cena katalogowa256,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
density
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI key
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C22407D73405102024
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
form
solid
form
liquid
form
crystals
form
solid
bp
252 °C (lit.)
bp
95-96 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
251 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.597 (lit.)
refractive index
n20/D 1.594 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dichloroaniline
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)