Przejdź do zawartości
D54850
2,2-Dichloroacetophenone
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5686 (lit.)
bp
132-134 °C/13 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
InChI key
CERJZAHSUZVMCH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)