Merck
D39185
1,4-Dibromo-2-butanol
85%, technical grade
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CH(OH)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.91
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-029-6
MDL number:
Assay:
85%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
density
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
InChI key
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)