Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.92
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-434-4
Beilstein/REAXYS Number:
2206653
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
78-80 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dibromoaniline can be used as:
- A starting material to synthesize acetylenic amine by reacting with trimethylsilylacetylene, which is used as a ligand to prepare the bis-amido complex of Ti(IV).
- A substrate in the Pd-catalyzed ortho-selective cross-coupling reactions of dihaloarenes with Grignard reagents.
- A reactant to prepare dialkyl-substituted aminoaryl sulfides using a Grignard reagent.
- A starting material to synthesize substituted 2-mercapto benzimidazoles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form crystals | form solid | form solid |
| mp 78-80 °C (lit.) | mp 80-82 °C (lit.) | mp 51-53 °C (lit.) | mp 24-28 °C (lit.) |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group bromo | functional group bromo |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?