Przejdź do
D31400
Dibenz[a,h]anthracene
97%
Synonim(y):
1,2:5,6-Dibenzanthracene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
EC Number:
200-181-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1912416
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
InChI key
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenz[a,h]anthracene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)