Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-457-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc-2c(Cc3cc(ccc-23)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C13H8N2O4/c16-14(17)10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(18)19)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChI key
IHZCVUBSTYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description >97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay >97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| functional group nitro | functional group - | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?