Przejdź do
D161802
N,N′-Dimethylhydrazine dihydrochloride
98%
Synonim(y):
1,2-Dimethylhydrazine dihydrochloride, N,N′-Dimethylhydrazine (sym.) dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHNHCH3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-183-5
Beilstein/REAXYS Number:
3905684
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Produkt D161802 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
167-169 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CNNC
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c1-3-4-2;;/h3-4H,1-2H3;2*1H
InChI key
WLDRFJDGKMTPPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Induces colon cancer in rats and mice.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Lamda max of N,N- Dimethylhydrazine dihydrochloride and It's mobile phase and buffer in HPLC?
    1 answer
    1. The lamda max value will depend on the method being used during analysis.
      Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.