Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt CF0038, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
concentration
(1.2 M in DME)
SMILES string
[N-]=[N+]=NC(F)F
InChI
1S/CHF2N3/c2-1(3)5-6-4/h1H
InChI key
QPTUUTFPCXREEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Difluoromethyl azide dissolved in DME is a conveniently handled form of this rare fluorinated building block, opening a straightforward access to regioisomerically pure N-difluoromethyl triazoles using the conventional copper catalyzed alkyne-azide cycloaddition or the enamine-mediate azide-ketone [3+2] cycloaddition
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Other Notes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-71-4
CAS No.
110-71-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?