Przejdź do
CDS025339
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine
AldrichCPR
Synonim(y):
2-Aminomethylimidazo[1,2-a]pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9N3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160703
640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
functional group
amine
SMILES string
[n]21c(nc(c2)CN)C=CC=C1
InChI
1S/C8H9N3/c9-5-7-6-11-4-2-1-3-8(11)10-7/h1-4,6H,5,9H2
InChI key
GBRIYMLJYQLICB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH93E75341ENA429361388ENA372573819
description
AldrichCPR
description
-
description
-
description
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)