Przejdź do
CDS024141
N-Benzyl-N-ethyl-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25ClN2
Masa cząsteczkowa:
268.83
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Form:
solid
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
AldrichCPR
form
solid
functional group
amine, phenyl
SMILES string
N[C@H]1CC[C@@H](CC1)N(CC)CC2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C15H24N2.ClH/c1-2-17(12-13-6-4-3-5-7-13)15-10-8-14(16)9-11-15;/h3-7,14-15H,2,8-12,16H2,1H3;1H/t14-,15-;
InChI key
ACEKCVKEXRRWRP-ZGTDKVADSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS010169CBR01593CBR01347
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
description
AldrichCPR
description
-
description
-
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)