Merck
CBR01649
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
CC1=C(C(O)=O)C(C)=CC(=O)N1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-4-3-6(10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
KEUKIIMPYLKESR-UHFFFAOYSA-N