Przejdź do
CBR00299
((1-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]cyclopropyl)methyl)amine
AldrichCPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.24
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
functional group
amine
SMILES string
NCC1(CC1)CN2C(C)=NC=C2
InChI
1S/C9H15N3/c1-8-11-4-5-12(8)7-9(6-10)2-3-9/h4-5H,2-3,6-7,10H2,1H3
InChI key
CQUJOKCZKKWSAX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Legal Information
Product of ChemBridge Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CBR02457
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
functional group
amine
functional group
amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)