Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClHgC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.16
EC Number:
200-442-6
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3662892
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
cysteine active site modifier
mp
287 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?