Przejdź do
C42602
1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
98%
Synonim(y):
2-Piperidinoethyl chloride hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-920-5
Beilstein/REAXYS Number:
3910268
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].ClCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
InChI key
VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)