Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
349,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
0.2% calcium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
InChI key
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains 0.2% calcium carbonate as stabilizer, 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 72-74 °C/12 mmHg (lit.) | bp 128 °C/0.7 mmHg (lit.) | bp 338 °C (lit.) | bp 207 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.474 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.4539 (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/268/372/dc32f6cb-8264-4332-8902-831d869716fb/640/dc32f6cb-8264-4332-8902-831d869716fb.png)