Przejdź do zawartości
C301
(+)-Camphene
technical grade, 80%
Synonim(y):
(1R)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-336-2
MDL number:
Assay:
80%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
80%
form
solid
optical activity
[α]21/D +12.6°, c = 4 in ethanol
impurities
10% tricyclene
bp
159-160 °C (lit.)
mp
40-50 °C (lit.)
density
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI key
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5794-03-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)