Przejdź do
C29002
3-Chloro-1-butene
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHClCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1679232
Assay:
97%
Form:
liquid
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
sodium/potassium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
SMILES string
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
InChI key
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
632058B86400740241
description
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5120 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443
bp
62-65 °C (lit.)
bp
189-190 °C (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-16.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)