Merck
C195
(2S,3R,4S)-α-(Carboxycyclopropyl)glycine
solid
Synonim(y):
(2S,1′R,2′S)-2-(2-Carboxycyclopropyl)glycine, (2S,3R,4S)-CCG, L-CCG-IV
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
optical activity
[α]/D +69.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
off-white
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H]1C(O)=O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+,4+/m1/s1
InChI key
GZOVEPYOCJWRFC-UZBSEBFBSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent NMDA receptor agonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)