Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pack of 1 ea
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 701965
General description
Includes: 1 allen key, 1 piston rod with fitted PTFE Transferpettor-seal (above size 20 μL), 1 calibrating gauge, 1 screwdriver, 3 clamping discs, 1 fixing screw, 3 Transferpettor-seals, PTFE 1 mounting block (above size 20 μL).
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 10 μL | description for 50 μL | description for 100/200 μL | description for 1/2/3/4/5 μL |
| manufacturer/tradename BRAND 701965 | manufacturer/tradename BRAND 701967 | manufacturer/tradename BRAND 701968 | manufacturer/tradename BRAND 701964 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® repair set for TRANSFERPETTOR
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?