Przejdź do
BR463243
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 84 mm
Synonim(y):
Filter, Rubber gasket
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Material:
EPDM rubber
Manufacturer/tradename:
BRAND 463243
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
EPDM rubber
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
BRAND 463243
size
84 mm
General description
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
upper outer diameter: 84mm
bottom outer diameter: 61mm
bottom inner diameter: 50mm
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR463036BR462723BR462932
description
size 84 mm
description
size 63 mm
description
size 35 mm
description
size 50 mm
manufacturer/tradename
BRAND 463243
manufacturer/tradename
BRAND 463036
manufacturer/tradename
BRAND 462723
manufacturer/tradename
BRAND 462932
material
EPDM rubber
material
EPDM rubber
material
EPDM rubber
material
EPDM rubber
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
size
84 mm
size
63 mm
size
35 mm
size
50 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)