Przejdź do
BMSH2020E
Benchmark RotoTherm Incubated Rotator with tube holders
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
incubator, rotator, mixing, rocking, rototherm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41103801
3540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
positions <96
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2020-E
parameter
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
W × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
General description
The RotoTherm series of incubated rotating mixers provide a wide range of mixing capabilities. Suitable for an array of laboratory applications including resuspension, protein binding, nucleic acid purification, histochemistry, hybridization etc, the mix
Application
Incubated mixing/rotating of tubes in 0.2ml to 50ml tubes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BMSH2020BMSH2020EUKBMSH2024E
description
AC/DC input 230 V, EuroPlug
description
AC/DC input 115 V
description
AC/DC input 230 V, UK plug
description
AC/DC input 230 V, EuroPlug
parameter
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
parameter
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
parameter
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
parameter
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
feature
positions <96
feature
positions <96
feature
positions <96
feature
positions <96
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2020-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2020
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2020-E-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2024-E
W × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
W × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
W × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
W × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)