Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2630,00 zł
material
(zirconium)
grade
Molecular Biology (TriplePure)
packaging
pkg of 250 g
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1132-10TP
bead diam.
1 mm
compatibility
BeadBug and BeadBlaster
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description bead diam. 1 mm, Molecular Biology (TriplePure) | description bead diam. 0.1 mm, Molecular Biology (TriplePure) | description bead diam. 1.5 mm, Molecular Biology (TriplePure) | description bead diam. 3 mm, Molecular Biology (TriplePure) |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1132-10TP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1132-01TP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1132-15TP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1132-30TP |
| material (zirconium) | material (zirconium) | material (zirconium) | material (zirconium) |
| packaging pkg of 250 g | packaging pkg of 250 g | packaging pkg of 250 g | packaging pkg of 250 g |
| compatibility BeadBug and BeadBlaster | compatibility BeadBug and BeadBlaster | compatibility BeadBug and BeadBlaster | compatibility BeadBug and BeadBlaster |
| grade Molecular Biology (TriplePure) | grade Molecular Biology (TriplePure) | grade Molecular Biology (TriplePure) | grade Molecular Biology (TriplePure) |
| bead diam. 1 mm | bead diam. 0.1 mm | bead diam. 1.5 mm | bead diam. 3 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Zirconium Bulk Beads
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?