Przejdź do
BML00161
4-Chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid
AldrichCPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BClF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.37
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
functional group
fluoro
SMILES string
OB(C1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F)O
InChI
1S/C7H5BClF3O2/c9-4-1-2-6(8(13)14)5(3-4)7(10,11)12/h1-3,13-14H
InChI key
YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BML00160BML00162BML00106
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
fluoro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)