Przejdź do
BML00012
1-Cyclobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
AldrichCPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
7610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
SMILES string
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CN(C3CCC3)N=C2
InChI
1S/C13H21BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-8-15-16(9-10)11-6-5-7-11/h8-9,11H,5-7H2,1-4H3
InChI key
OBCTWWFLJFCNPC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS023976JRD0206JRD0263
description
AldrichCPR
description
-
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)