Przejdź do
B74372
2-Bromo-5-nitrothiazole
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3HBrN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-226-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Quality Segment
assay
98%
form
solid
impurities
<2% acetic acid
mp
85-88 °C (dec.) (lit.)
functional group
bromo, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBrN2O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H
InChI key
ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)