Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14ClN3O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-061-0
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
functional group
phenyl, thioether
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCc3ccccc3)=NS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C15H14ClN3O4S3/c16-11-6-12-14(7-13(11)25(17,20)21)26(22,23)19-15(18-12)9-24-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2,(H,18,19)(H2,17,20,21)
InChI key
NDTSRXAMMQDVSW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form solid | form - | form solid |
| Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?