Przejdź do
B37159
2,3-Bis(bromomethyl)quinoxaline
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-538-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
assay
98%
form
powder
mp
152-156 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1nc2ccccc2nc1CBr
InChI
1S/C10H8Br2N2/c11-5-9-10(6-12)14-8-4-2-1-3-7(8)13-9/h1-4H,5-6H2
InChI key
LHKFFORGJVELPC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)