Merck
B2608
1,9-Benz-10-anthrone
technical grade
Synonim(y):
7H-Benz[de]anthracen-7-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-393-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1455646
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3cccc4cccc1c34
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)