Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł 545,70 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-710-4
Beilstein/REAXYS Number:
1865635
MDL number:
Assay:
99%
Form:
flakes
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
flakes
mp
86-89 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
InChI key
PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?