Przejdź do
B14809
2-Benzoylthiophene
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-169-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
assay
98%
form
solid
bp
300 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
O=C(c1ccccc1)c2cccs2
InChI
1S/C11H8OS/c12-11(10-7-4-8-13-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChI key
DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)