Merck
B10501
2,1,3-Benzoselenadiazole
98%
Synonim(y):
Piaselenole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.07
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-986-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
mp
74-77 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2n[se]nc2c1
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)