Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
availability
not available in Japan
General description
AnteoBind Biosensor to gotowy do użycia odczynnik aktywacyjny opracowany specjalnie do wiązania biomolekuł na powierzchniach płaskich, w tym polistyrenach, niektórych cyklicznych kopolimerach olefin, szkiełkach mikromacierzy, tlenkach krzemu, tlenkach tytanu, ceramice i powierzchniach złota (z wyłączeniem koloidów złota w zawiesinie).
AnteoBind Biosensor może modyfikować siłę wiązania, zwilżalność i ładunek powierzchniowy materiałów bazowych powszechnie stosowanych w biosensorach. Dzięki zastosowaniu powłok powierzchniowych AnteoBind można kontrolować wiązanie białek i poprawiać stabilność związanych biomolekuł na wielu powierzchniach stosowanych w biosensorach.
AnteoBind Biosensor ma wiele zalet w porównaniu z metodami takimi jak EDC. AnteoBind jest oparty na wodzie i zastępuje suche chemikalia używane w metodzie EDC. Użycie AnteoBind zamiast chemii NHS/EDC może zaoszczędzić do 3-4 godzin czasu laboratoryjnego. Eksperymenty wykazały zwiększoną stabilność i funkcjonalność przeciwciał oraz zmniejszone tło. AnteoBind poprawia odtwarzalność między eksperymentami, zapewniając jednorodność między powierzchniami.
AnteoBind Biosensor może modyfikować siłę wiązania, zwilżalność i ładunek powierzchniowy materiałów bazowych powszechnie stosowanych w biosensorach. Dzięki zastosowaniu powłok powierzchniowych AnteoBind można kontrolować wiązanie białek i poprawiać stabilność związanych biomolekuł na wielu powierzchniach stosowanych w biosensorach.
AnteoBind Biosensor ma wiele zalet w porównaniu z metodami takimi jak EDC. AnteoBind jest oparty na wodzie i zastępuje suche chemikalia używane w metodzie EDC. Użycie AnteoBind zamiast chemii NHS/EDC może zaoszczędzić do 3-4 godzin czasu laboratoryjnego. Eksperymenty wykazały zwiększoną stabilność i funkcjonalność przeciwciał oraz zmniejszone tło. AnteoBind poprawia odtwarzalność między eksperymentami, zapewniając jednorodność między powierzchniami.
Application
Aktywacja i sprzężenie powierzchni planarnych biosensorów
Features and Benefits
- Odczynnik aktywujący i sprzęgający na bazie wody do powierzchni planarnych biosensorów
- Modyfikacja siły wiązania, zwilżalności i ładunku powierzchniowego materiałów bazowych
- Alternatywa dla tradycyjnych metod chemicznych, takich jak NHS/EDC, z łatwiejszym w użyciu protokołem
- Skrócenie czasu przygotowania odczynnika o 3-4 godziny
- Zwiększenie funkcjonalności przeciwciał
- Niski poziom szumów tła
- Wysoka powtarzalność między eksperymentami
Legal Information
Anteobind is a trademark of AnteoTech Ltd
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?