Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
solid
functional group
bromo, nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCc2cc(Br)cc(c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9BrN2O3/c1-6(14)12-3-2-7-4-8(11)5-9(10(7)12)13(15)16/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
RCELVCGNAKOBPO-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?