Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
422-550-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4065 (lit.)
bp
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?