Merck
A54458
α-(1-Aminoethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
≥99%
Synonim(y):
DL-4-Hydroxynorephedrine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4C(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
252-353-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.CC(N)C(O)c1ccc(O)cc1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)