Merck
A45602
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonim(y):
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.57
Beilstein:
879910
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
gęstość
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Klucz InChI
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N