Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 364,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
208-783-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720563
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
3-Aminobutanoic acid, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder and chunks
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
189 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Aminobutanoic acid can be used as a reactant to synthesize:
- N
- -aryl amino butanoic acids by Ullmann type aryl amination reaction with aryl halides.
- 3-amino butanoic acid methyl ester, which is used as a chemical intermediate to prepare substituted piperidinone via an ester-imine derivative of aminobutanoic acid.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description ≥99% (titration) | description 98% |
| form powder and chunks | form solid | form powder | form powder |
| assay 97% | assay 98% | assay ≥99% (titration) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color - | color white | color - |
| mp 189 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp 222 °C (dec.) (lit.) |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?